スキップする
D4031
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
liquid, Modified, with 36 mg sodium pyruvate, 50 mg streptomycin sulfate, 100 mg kanamycin monosulfate, 1000 mg glucose/L and CaCl₂, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
別名:
DPBS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mL
在庫from市川市大町368
¥10,900
この商品について
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.71
MDL number:
¥10,900
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水, Modified, with 36 mg sodium pyruvate, 50 mg streptomycin sulfate, 100 mg kanamycin monosulfate, 1000 mg glucose/L and CaCl2, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: 0.036 g/L
glucose: 1.0 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
ダルベッコリン酸緩衝食塩水はバランスがとれた食塩溶液、かつ完全補助等張液です。エネルギー源として抗生物質、ブドウ糖、および無機イオンを含んでいます。汚染のリスクが高い初代細胞と共に頻繁に使われます。
Application
ダルベッコリン酸緩衝食塩水の用途:
  • 角膜の感染時に超音波がどのようにして角膜を通して抗炎症薬の送達を促進するかについての研究。
  • スラッジ虫の微小管の検出。
  • 緑色蛍光タンパク質(GFP)発現マウスの大腿骨からの骨髄細胞の回収。
  • GFP - LC3(自食作用マーカー)を発現する健常ラット腎(NRK)細胞における自食作用に対する3-メチルアデニンの阻害効果の研究。
Preparation Note
50 mg/L 硫酸ストレプトマイシンと 100 mg/L カナマイシン硫酸塩を含有します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D1283D8662D5652
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sterility
0.1 μm filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)