Merck
D0939
Sigma-Aldrich
2′,5′-ジデオキシアデノシン3′-三リン酸 四ナトリウム塩
>91% (HPLC)
別名:
2′,5′-ジデオキシ-3′-ATP, 2′,5′-ジデオキシアデノシン3′-三リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N5O11P3Na4
CAS番号:
分子量:
563.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
>91% (HPLC)
フォーム
solid
off-white, powder
溶解性
H2O: 24 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H16N5O11P3.4Na/c1-5-6(24-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18)2-7(23-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15;;;;/h3-7H,2H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;;/q;4*+1/p-4/t5-,6+,7-;;;;/m1..../s1
InChI Key
BKMXLPGGJURCPM-DNGRLYOHSA-J
生物化学的/生理学的作用
アデニル酸シクラ-ゼの強力な阻害剤。非細胞透過性。IC50 = 40 nM(界面活性剤で分散させたラット脳調製物の場合)。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAdenylyl cyclases(アデニル酸シクラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は環状ヌクレオチド研究用製品です。さらに環状ヌクレオチド研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D0939-BULK:
D0939-5MG:
D0939-VAR:
D0939-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Désaubry et al.
The Journal of biological chemistry, 271(24), 14028-14034 (1996-06-14)
The synthesis of a number of adenine nucleoside 3'-polyphosphates has been devised via a phosphotriester approach that combines the method of alkoxide activation with the use of 2,2,2-tribromoethyl phosphoromorpholinochloridate as a phosphorylating agent. The family of compounds included 3'ADP, 3'ATP
L Désaubry et al.
The Journal of biological chemistry, 271(5), 2380-2382 (1996-02-02)
2',5'-Dideoxyadenosine 3'-di- and triphosphates were tested as inhibitors of brain adenylyl cyclases. With an IC50 approximately 40 nM, 2',5'-dideoxy-3'-ATP is the most potent nonprotein synthetic regulator of adenylyl cyclases thus far described. Neither 2',5'-dideoxy-3'-ADP nor 2',5'-dideoxy-3'-ATP inhibited activity by competition
Adenylyl Cyclases.
Johnson, R.A. et al.
Encyclopedic Reference of Molecular Pharmacology (2003)
L Désaubry et al.
The Journal of biological chemistry, 273(38), 24972-24977 (1998-09-12)
2'-Deoxyadenosine 3'-tetraphosphate (2'-deoxy-3'-A4P) and 2', 5'-dideoxyadenosine 3'-tetraphosphate (2',5'-dideoxy-3'-A4P) were synthesized, and their effects were tested on crude and purified forms of native adenylyl cyclases isolated from brain. Syntheses combined the method of alkoxide activation with the use of tribromoethyl phosphoromorpholino-chloridate