スキップする
D4010
2′-デオキシグアノシン 5′-三リン酸 ナトリウム塩 水和物
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
別名:
2′-デオキシ-、5′-三リン酸ナトリウム塩, グアノシン, dGTP ナトリウム塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥40,100
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥261,000
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥1,350,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O13P3 · xNa+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
507.18 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
¥40,100
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
2′-デオキシグアノシン 5′-三リン酸 ナトリウム塩 水和物, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸ナトリウム塩水和物は、次のように使用されています:
  • AM毒素プライマーを用いたPCR産物形成のためのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)ミックスに含まれる成分として[1]
  • 精製プロセスの評価のためのキャピラリー電気泳動(CE)分析の分析能を改善するための内部スタンダードとして[2]
  • 推定NUDT15阻害剤の評価のためにNudix加水分解酵素(NUDT15)タンパク質と共にインキュベートするための in vitro 酵素活性アッセイにおける推定基質として[3]
Biochem/physiol Actions
プリンデオキシヌクレオチドであるデオキシグアノシン 5′-三リン酸(dGTP)は、DNAポリメラーゼと逆転写酵素の基質です。 dGTPは、さまざまなヌクレオチド三リン酸分解酵素(NTPase)やリボヌクレオチド還元酵素の分布、特異性、および動態を調べるのに有用です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D7409D5038D7170
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)