スキップする
D7409
2′,3′-Dideoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
別名:
ddGTP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 mg
カートの在庫状況を確認する
¥118,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O12P3
CAS番号:
分子量:
491.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 5 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
¥118,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-10-13-8-7(9(16)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(25-6)3-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h4-6H,1-3H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,17,18,19)(H3,11,13,14,16);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m0./s1
InChI key
XCOBCPBPAINELA-RIHPBJNCSA-M
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
2′,3′-Dideoxyguanosine 5′-triphosphate (ddGTP) is use as a chain terminator inhibitor and a inhibitor of telomerase(s).
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D9250D9500D4010
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)