Merck
D0781
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate salt
≥98%
別名:
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,650
5 G
¥247,000
¥19,650
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,650
5 G
¥247,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N6 · H3PO4
CAS番号:
分子量:
344.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,650
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
232-234 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O.CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
InChI
1S/C12H18N6.H3O4P/c1-5(2)7-8(6(3)4)16-11-9(15-7)10(13)17-12(14)18-11;1-5(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H4,13,14,16,17,18);(H3,1,2,3,4)
InChI Key
YNQBQYASRYRNRY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine phosphate salt, is a phosphate salt of 2,4-diamino-6,7-diisopropylpteridine, which is a pteridine derivative. It is used as a valuable reagent in organic synthesis due to its ability to act as a nucleophile as well as an intermediate in various chemical reactions to synthesize heterocyclic compounds. [1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D0781-100MG:
D0781-250MG:
D0781-1G-PW:
D0781-BULK:
D0781-5G:
D0781-5G-PW:
D0781-VAR:
D0781-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vibrio cholerae resistant to 2, 4-diamino-6, 7-diisopropylpteridine (O/129) isolated from patients with enteritis in Cear{\'a}, Brazil
Hofer et al.
Journal of Health, Population, and Nutrition, 39-42 (2001)