サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥24,100 | |
| 25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥57,200 |
この商品について
Quality Level
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria |
| mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| solubility 0.5 M NaOH: soluble 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
O0877-25G-PW: + O0877-BULK: + O0877-25G: + O0877-VAR: + O0877-5G-PW: + O0877-10G: + O0877-5G:
jan
関連コンテンツ
Product Information Sheet
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| O0877-25G | 04061834212652 |
| O0877-5G | 04061835507078 |