Merck
A0884
Sigma-Aldrich
L-アスパラギン
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-2-アミノコハク酸 4-アミド, L-アスパラギン酸 4-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.12
Beilstein:
1723527
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-アスパラギン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
detection
SMILES記法
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-アスパラギンは以下のことに使用されます:
  • ヒドロキシルラジカルによるタンパク質およびペプチドの酸化において遊離されたアミノ酸の同定および定量
  • Drosophila melanogaster の摂食量の促進におけるアミノ酸の影響実験
  • 非酵素的な糖新生に関する研究
生物化学的/生理学的作用
L-アスパラギンは、アスパラギン酸の非電荷誘導体です。極性側鎖を持つ、非必須アミノ酸です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0884-1G-KC:
A0884-25G:
A0884-500G:
A0884-VAR:
A0884-1G:
A0884-100G:
A0884-BULK:
A0884-1KG:
A0884-10MG:
A0884-10MG-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Release of free amino acids upon oxidation of peptides and proteins by hydroxyl radicals
Analytical and Bioanalytical Chemistry (2017)
Volker F. Wendisch
Amino Acid Biosynthesis ? Pathways, Regulation and Metabolic Engineering (2007)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Christoph B. Messner
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114 null
Stryer L
Biochemistry (2002)
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature (2017)