Merck
SML3527
Sigma-Aldrich
Ro 08-2750
≥95% (HPLC)
別名:
2,3,4,10-Tetrahydro-7,10-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridine-8-carboxaldehyde, 7,10-Dimethyl-2,4-dioxo-2,3,4,10-tetrahydrobenzo[g]pteridine-8-carbaldehyde, 8a-Oxolumiflavin, Ro 082750, Ro08-2750
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N4O3
CAS番号:
分子量:
270.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
, Light yellow to orange
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(N=C2C(N3)=O)=C(C=C1C=O)N(C)C2=NC3=O
InChI
1S/C13H10N4O3/c1-6-3-8-9(4-7(6)5-18)17(2)11-10(14-8)12(19)16-13(20)15-11/h3-5H,1-2H3,(H,16,19,20)
InChI Key
JDEMVNYMYPJJIM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Nerve growth factor (NGF) TrkA-/p75NTR (CD271)-binding and Musashi (MSI1, MSI2) RNA-binding antagonist (blocker, neutralizer).
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3527-BULK:
SML3527-25MG:
SML3527-5MG:
SML3527-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)