表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
化学式:
(O2N)2C6H2-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
228.12
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-204-3
Beilstein/REAXYS Number:
2220661
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC and titration)
Form:
powder
製品D0550は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and titration)
form
powder
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-ジニトロサリチル酸
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
第5類:自己反応性物質 + ニトロ化合物 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl