Merck
217255
Sigma-Aldrich
酒石酸ナトリウムカリウム 四水和物
ACS reagent, 99%
別名:
L(+)-酒石酸 カリウムナトリウム塩, ロッシェル塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
CAS番号:
分子量:
282.22
Beilstein:
6113568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
99%
99.0-102.0% (ACS specification)
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.5
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI Key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酒石酸ナトリウムカリウム四水化物は、高い圧電効果および電気機械結合係数を有する強誘電体結晶です。
アプリケーション
酒石酸ナトリウムカリウム四水化物は、ローリー法によるラット肝ミクロソームのミクロソームタンパク質濃度測定に用いるローリー試薬の調製に使用されています。還元糖の測定に使用する、DNS(3,5-ジニトロサリチル酸)およびフェーリングB液の調製にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
217255-CH:
217255-VAR:
217255-100G:
217255-BULK:
217255-4X2.5KG:
217255-500G:
217255-5G:
217255-2.5KG:
217255-12KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
In vitro Studies: Inhibition of Nevirapine Metabolism by Nortriptyline in Hepatic Microsomes
Usach I and Peris JE.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy (2014)
Organic nonvolatile memory devices based on ferroelectricity.
Naber RCG, et al.
Advanced Materials, 22(9), 933-945 (2010)
Fundamentals of Piezoelectric Sensorics: Mechanical, Dielectric, and Thermodynamical Properties of Piezoelectric Materials, 11-11 (2010)
Wen-Bin Du et al.
Analytical chemistry, 82(23), 9941-9947 (2010-11-04)
This paper describes DropLab, an automated microfluidic platform for programming droplet-based reactions and screening in the nanoliter range. DropLab can meter liquids with picoliter-scale precision, mix multiple components sequentially to assemble composite droplets, and perform screening reactions and assays in
Screening of African traditional vegetables for their alpha-amylase inhibitory effect.
Odhav B, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 4(14), 1502-1507 (2010)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.