スキップする
C7170
キチン エビ殻由来
practical grade, powder
別名:
ポリ-(1→4)-β-N-アセチル-D-グルコサミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥23,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥100,000
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
215-744-3
MDL number:
¥23,000
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
shrimp (Pandalus borealis)
Quality Segment
grade
practical grade
form
powder
color
white to beige
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5?,6?,7?,8-/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-WTZNIHQSSA-N
Application
エビの殻由来のキチン (β-1,4結合したN-アセチルグルコサミン残基のポリマー) は、その物理化学的特性と節足動物外骨格の形成における役割の研究に使用することができます。キチナーゼおよびキチンデアセチラーゼの同定と特性決定、他の種由来のキチンの構造を研究する際の対照として使用することができます。キチン喘息およびアレルギーの研究に使用することができます。キチンは、粘性剤/増粘剤または結合材として使用することができます。
エビの殻由来のキチンは、キチナーゼの分析に適しています。 グルコサミンおよびキトサンの製造にも使用可能な、N-アセチル-D-グルコサミンから成る多糖です。
Analysis Note
キチナーゼの基質として使用する前に精製が必要です。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9752417963C3646
キトサン from shrimp shells, practical grade
Sigma-Aldrich
417963
キトサン
キトサン from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Sigma-Aldrich
C3646
キトサン
biological source
shrimp (Pandalus borealis)
biological source
shrimp (Pandalus borealis)
biological source
shrimp shells
biological source
shrimp shells
grade
practical grade
grade
-
grade
practical grade
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
purified powder
form
solid
form
powder or flakes
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
color
white to beige
color
yellow to tan
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under キチン エビ殻由来
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–8/8 質問  
  1. What's the degree of acetylation of this chitin?
    1 回答
    1. Unfortunately, the degree of acetylation is not a property that is tested for this product.
      役に立ちましたか?
  2. Is there any value for the solubility of this chitin ?
    1 回答
    1. No specific solubility value is available for this product. Chitin is generally insoluble in water and most solvents. The usable form of chitin is prepared by dissolving this product in acid, filtering the insoluble matter, neutralizing the solution, and precipitating the product with alcohol. For a chitin product that doesn't require further purification, consider using product C9752.
      役に立ちましたか?
  3. Can you please tell me which purity is meant with the term "practical grade"?
    1 回答
    1. Practical grade is a common term for chemistry and biology reagents. This designation indicates that the product does not meet official standards and is not pure enough for food, pharmaceutical, or medicinal use. It is similar to technical grade.
      役に立ちましたか?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  6. Hi, May I know the density of the chitin flakes from shrimp shell?
    1 回答
    1. The density of this product is not determined. Generally, chitin is expected to have a density of approximately 1.37 g/cm^3.
      役に立ちましたか?
  7. What is the molecular weight of chitin from shrimp shell? And the viscosity of the Chitin solution?
    1 回答
    1. Unfortunately, the molecular weight and viscosity are not determined for this product.
      役に立ちましたか?
  8. Can you please tell me the size of the product Chitin from shrimp shells ( C7170). Can I use the Chitin for flow cytometry experiment? or do you have a smaller size of Chitin?
    1 回答
    1. Unfortunately, the particle size of this product, as well as the alternative C9752, has not been determined. These items are not tested for a specific application, including flow cytometry. Currently, the C7170 and C9752 are the only chitin products available.