Merck
1.08087
Supelco
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, Tartaric acid potassium sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4KNaO6 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
282.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
206-156-8
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (alkalimetric)
形状
solid
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
70-80 °C
かさ密度
1000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI Key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
Replaces: PX1590; PX1590-1; PX1590-2; PX1590-5; PX1590-11;
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.004 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.