詳細
zwitterionic
品質水準
形状
liquid
組成
solid content, 35.0-45.0 % (w/v)
濃度
~30% active substance
CMC
1.6-2.1 mM (20-25°C)
密度
1.030-1.060 g/mL at 20 °C
UV吸収
λ: 417 nm Amax: ≤0.055
λ: 441 nm Amax: ≤0.037
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI Key
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Empigen BB は、膜タンパク質の溶解及びケラチンの生化学的分析において使用されてきた有用な洗浄剤です。より多量のタンパク質の溶解を促進するだけではなく、抗体の反応性を維持します。また、パーキンソン病の研究の間の大腸菌中のロイシンリッチリピートキナーゼ2 (LRRK2)の精製において使用されてきました。ウイルス抗原の調製における Empigenの使用は、より大きな抗体応答を与えることにおいてのその有効性のために増加しつつあります。
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
30326-250ML:
30326-50ML:
30326-VAR:
30326-BULK:
試験成績書(COA)