スキップする
40232
N-ドデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホン酸
≥97.0% (dried material, CHN)
別名:
3-(N,N-ジメチルドデシルアンモニオ)プロパンスルホン酸, 3-(N,N-ジメチルラウリルアンモニオ)プロパンスルホン酸, 3-(ドデシルジメチルアンモニオ)プロパンスルホナート, 3-(ラウリルジメチルアンモニオ)プロパンスルホナート, SB3-12, ドデシルジメチル(3-スルホプロピル)アンモニウムヒドロキシド 分子内塩, ラウリルスルホベタイン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥39,300
250 g
カートの在庫状況を確認する
¥183,000
この商品について
化学式:
CH3(CH2)11N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS番号:
分子量:
335.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
239-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4145308
¥39,300
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥97.0% (dried material, CHN)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,500
aggregation number
55
ign. residue
≤0.1%
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
CMC
2-4 mM (20-25°C)
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Application
N-ドデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホネートは、タンパク質溶液の透析のためのトリプシン緩衝液の成分として使用されています。
Other Notes
心臓の5′-ヌクレオチダーゼを効果的に可溶化する両性イオン界面活性剤。[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D043140772T0807
assay
≥97.0% (dried material, CHN)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
aggregation number
55
aggregation number
55
aggregation number
83
aggregation number
83
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
detection
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
description
zwitterionic
CMC
2-4 mM (20-25°C)
CMC
2-4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)