安全性情報
CMC0024
Sigma-Aldrich
CONTROLLER BL21(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.85
製品CMC0024は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
CONTROLLER BL21(DE3) Chemically Competent Cells, for controlled protein expression
由来生物
Escherichia coli
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: >1 x 107 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The CONTROLLER BL21(DE3) Chemically Competent Cells are an E. coli strain optimized for high efficiency transformation.
They are ideal for cloning and propagation of plasmid clones. They give high yield and high quality plasmid DNA.
Genotype
F- ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) Mini-F lacIq1(GentR)
特徴および利点
  • Reduce leaky expression: The LacI repressor protein binds to the lacO operator to block transcription of downstream genes. In the absence of an induction agent such as lactose sugar or IPTG, target protein expression from the adjacent promoter will be greatly reduced.
  • High protein yields: Both 10G and BL21(DE3)-based strains are noted for their ability to express high levels of protein. For expression from a T7 promoter please select the HI-Control BL21(DE3) strain. This strain also is deficient in proteases, yielding more stable protein preparations. Most other promoters can be used in either HI-Control strain.
  • Terrific efficiency: The simple, reliable heat-shock procedure for chemical transformation gives excellent results from small amounts of plasmid DNA.
構成
  • CONTROLLER BL21(DE3) chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for expression
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
M S Nadeem et al.
Brazilian journal of biology = Revista brasleira de biologia, 82, e244735-e244735 (2021-06-03)
L-Asparaginase catalysing the breakdown of L-Asparagine to L-Aspartate and ammonia is an enzyme of therapeutic importance in the treatment of cancer, especially the lymphomas and leukaemia. The present study describes the recombinant production, properties and anticancer potential of enzyme from