Merck
CLS7007
Corning® Costar® Ultra-Low 付着性マルチウェルプレート
size 96 well, round bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
製品CLS7007は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polystyrene
round bottom clear
round wells
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: round bottom, clear
包装
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 7007
サイズ
96 well
表面積
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
ウェル容積
330 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
ウェル
96 wells
clear
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
(Ultra-Low Attachment)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning Costa超低接着表面マルチウェルプレート
  • 超低接着表面プレートには共有結合したヒドロゲル層があり、細胞の接着を効果的に阻害します。
  • 表面はタンパク質の吸着、酵素活性化、および細胞活性化を最小化
  • 表面は無細胞、生物学的不活性、および非分解性
  • コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
  • 認識用の英数字コードを各ウェルに印字
  • 統一された底面形状により積み重ねが容易
  • ガンマ線照射で滅菌しており、非発熱性の試験済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin Izar et al.
Nature medicine, 26(8), 1271-1279 (2020-06-24)
Malignant abdominal fluid (ascites) frequently develops in women with advanced high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) and is associated with drug resistance and a poor prognosis1. To comprehensively characterize the HGSOC ascites ecosystem, we used single-cell RNA sequencing to profile ~11,000
Nina Marie Pedersen et al.
The Journal of cell biology, 219(8) (2020-06-02)
Cancer cells break tissue barriers by use of small actin-rich membrane protrusions called invadopodia. Complete invadopodia maturation depends on protrusion outgrowth and the targeted delivery of the matrix metalloproteinase MT1-MMP via endosomal transport by mechanisms that are not known. Here
プロトコル
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.