蒸気密度
4.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
410 °F
expl. lim.
2.6 %
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used as an extraction solvent of headspace single-drop microextraction (HS-SDME) with droplet derivatization for the determination of hexanal and heptanal in human blood by GC-MS.[1]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442669-BULK:
442669:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane