Merck
CLS431119
Corning® 凍結保存ボックス、ラックおよびトレイ
Box for 81 cryogenic vials, 1-2 mL
別名:
cryovials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.13
製品CLS431119は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
non-sterile
特徴
Holds 81 x 1-2 mL tubes
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Corning 431119
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
  • Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Grooves on the sides of the box improve grip when wearing gloves
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2