Merck
CLLS1045
Sigma-Aldrich
MCF10A 細胞 HER2 (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥589,000
¥589,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥589,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.81
¥589,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
MCF10A 細胞 HER2 (-/-),
由来生物
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
品質水準
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
詳細
MCF10A細胞HER2(-/-)はヒト成人女性由来の新生物発生前乳房上皮細胞であり、ZFNにノックアウト変異を有しています。
この細胞株はATCC(製品番号CRL-10317)に対応します。
アプリケーション
Media Renewalは、週に2~3回交換します。
この細胞株の基本培地はダルベッコ改変イーグル培地/ハム栄養混合培地F-12製品番号51448Cです。 完全増殖用培地を作成するには、以下の成分を基本培地に添加します。ウマ血清製品番号H1270を最終濃度(v/v)5%、コレラ毒素製品番号C8052を最終濃度1 ng/mL、ヒトインスリン製品番号I9278を最終濃度10 μg/mL、上皮増殖因子製品番号E9644を最終濃度10 ng/mL、ヒドロコルチゾン製品番号H6909を最終濃度0.5 μg/mL。
バイアルを37°Cのウォーターバス中で、バイアルキャップが水中に入らないようにしながら、約2分間穏やかに撹拌することによって、すみやかに融解させます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地中で再懸濁し、37°Cでインキュベートします。
細胞凍結用培地-DMSO 1×(製品番号C6164)
生物化学的/生理学的作用
ヒト上皮成長因子受容体2(HER2)シグナル伝達経路は、大多数の乳癌において細胞増殖および生存を亢進します。このため、このタンパクの過剰発現は乳癌の原因となります。HER2およびホスファチジルイノシトール3-キナーゼ(PI3K)のヘテロダイマー複合体は、PI3K/AKT抗アポトーシス経路の最も強力な刺激薬です。[1]HER2発現の上昇は、卵巣がん、結腸直腸がん、膵臓がん、子宮内膜がん、胃がんでも認められています。[2][1]抗体であるトラスツズマブは、HER2外部ドメイン中の1つのドメインに結合することにより作動します。このドメインはHER2切断型のp95には認められないため、これらのがん細胞はトラスツズマブに耐性を示します。[1][3]HER2タンパクは予後予測マーカーとして、婦人科がんの治療選択肢として使用されます。[2]
特徴および利点
これらのMCF10A細胞は、約20時間の倍加時間で付着します。
染色体 17q21.1上のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)ノックアウト
品質
テスト項目:マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存能の試験、培養細胞株同定のための短末端反復(STR)分析、培養細胞株の種確認のためのシトクロムオキシダーゼI(COI)分析。
免責事項
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
  • MCF10A CELLS HER2 (-/-) 1 vial
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
HER2: biology, detection, and clinical implications.
Gutierrez C and Schiff R.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 135(1), 55-62 (2011)
The role of p95HER2 in trastuzumab resistance in breast cancer.
Ozkavruk Eliyatkin N, et al.
Journal of B.U.ON. : Official Journal of the Balkan Union of Oncology, 21(2), 382-389 (2016)
HER2 expression beyond breast cancer: therapeutic implications for gynecologic malignancies.
English DP, et al.
Molecular Diagnosis & Therapy, 17(2), 85-99 (2013)