Merck
C8529
Sigma-Aldrich
コンドロイチン硫酸A ナトリウム塩 from bovine trachea
~70% (balance is chondroitin sulfate C)
別名:
β-グルクロン酸-(1→3)-N-アセチル-β-ガラクトサミン-4-硫酸-(1→4)交互共重合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~70% (balance is chondroitin sulfate C)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C8529-25G:
C8529-100G:
C8529-VAR:
C8529-BULK:
C8529-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clément Faye et al.
The Journal of biological chemistry, 284(33), 22029-22040 (2009-06-09)
Endostatin is an endogenous inhibitor of angiogenesis. Although several endothelial cell surface molecules have been reported to interact with endostatin, its molecular mechanism of action is not fully elucidated. We used surface plasmon resonance assays to characterize interactions between endostatin