安全性情報
C6737
Sigma-Aldrich
コンドロイチン硫酸 ナトリウム塩 ウシ軟骨由来
98-102% (CPC, titration)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥58,500
¥58,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥58,500
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥58,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine cartilage
グレード
standard (for CPC (cetylpyridinium chloride) titration)
アッセイ
98-102% (CPC, titration)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D -30 to -20 °, c = 5% (w/v) in water
不純物
<10.0% water (Karl Fischer)
white to off-white
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
Na: 7.4-8.8% (anhydrous)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO15S.Na/c1-3(17)15-5-10(9(30-31(24,25)26)4(2-16)27-13(5)23)28-14-8(20)6(18)7(19)11(29-14)12(21)22;/h4-11,13-14,16,18-20,23H,2H2,1H3,(H,15,17)(H,21,22)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,13-,14+;/m1./s1
InChI Key
SHQAYVXGAAXVHV-GNAIRZFJSA-M
関連するカテゴリー
詳細
コンドロイチン、グルコサミノグリカン(GAG)は、N-アセチルガラクトサミン(GalNAc)とグルクロン酸(GlcA)の交互単位からなる多糖鎖であり、GalNAc単位とGlcA単位のいずれかまたは両方を硫酸化できます。コンドロイチンとその硫酸塩は、しばしばタンパク質に結合してプロテオグリカンを生成します。[1]
アプリケーション
コンドロイチン硫酸は、N-アセチルガラクトサミン(GalNAc)とグルクロン酸(GlcA)の交互単位からなるグルコサミノグリカン(GAG)多糖鎖であり、生物工学など様々な研究領域で使用されています。コンドロイチン硫酸は、薬物送達担体、組織工学機器および生体足場の開発において、生体材料共重合体または表面誘導体化試薬として使用される場合があります。コンドロイチン硫酸は、ヒドロゲル、スポンジ、バイオフィルム、マイクロスフェアおよびミセルなどの生体適合性構造体の開発に使用される場合があります。[2]
生物化学的/生理学的作用
柔軟性が非常に乏しいため小型球状構造に折り畳まれることのない、巨大で、負に帯電する、親水性分子であることから、コンドロイチン硫酸分子は多孔質水和ゲルを形成して組織の機械的支持を提供するので、水溶性分子の迅速な拡散と細胞の移動を可能にします。
構成
コンドロイチンは、軟骨、皮膚、角膜および臍帯に認められる酸性ムコ多糖です。これは、N-アセチルガラクトサミン、D-グルクロン酸、およびそのサブユニット上のいずれかで硫酸化できる等モル量の硫酸残基が交互に配列しています。硫酸化は、ガラクトサミン部分の6位および/または4位で起こり、個々の二糖単位が6-硫酸化、4-硫酸化、4,6-二硫酸化または非硫酸化される可能性があります。
注意
本製品は2~8°Cで保管してください。
調製ノート
本製品は100 mg/mLで水に溶けます。
その他情報
お客様の研究に対するメルクの広範な多糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6737-VAR:
C6737-BULK:
C6737-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhongming Liang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 28(2), 245-249 (2002-04-04)
A photometric titration method was developed and validated to quantitate sodium chondroitin sulfate in raw materials and Cosequin DS chewable tablet(1). About 0.1% (w/v) cetylpyridinium chloride was used to titrate sodium chondroitin sulfate with photometric indication at wavelength 420 nm.
Determination of the chondroitin sulfate disaccharides in dog and horse plasma by HPLC using chondroitinase digestion, precolumn derivatization, and fluorescence detection.
Du J, Eddington N.
Analytical Biochemistry, 306, 252-258 (202)
Satoshi Uchida et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 155(2), 296-302 (2011-05-17)
Nonviral polycation-based gene carriers (polyplexes) have attracted attention as safe and efficient gene delivery systems. Polyplex micelles comprised of poly(ethyleneglycol)-block-poly{N'-[N-(2-aminoethyl)-2-aminoethyl]aspartamide} (PEG-PAsp(DET)) and plasmid DNA (pDNA) have shown high transfection efficiency with low toxicity due to the pH-sensitive protonation behavior of
Feng Wang et al.
Acta biomaterialia, 6(6), 1978-1991 (2009-12-17)
A family of injectable, rapid gelling and highly flexible hydrogel composites capable of releasing insulin-like growth factor (IGF-1) and delivering mesenchymal stromal cell (MSC) were developed. Hydrogel composites were fabricated from Type I collagen, chondroitin sulfate (CS) and a thermosensitive
Maelene L Wong et al.
Acta biomaterialia, 9(5), 6492-6501 (2013-01-17)
The ability of residual antigens on decellularized tissue to elicit the immune response upon implantation motivates development of a more rigorous antigen removal (AR) process for xenogeneic scaffold generation. Antigen removal strategies promoting solubilization of hydrophilic proteins (predominantly cytoplasmic) enhance
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. what is the molecular weight of this CS and
    1 回答
    1. The naturally occurring chondroitin sulfate has a molecular weight of 50,000 to 100,000 Da. After the extraction process, its molecular weight is in the range of 10,000 to 40,000 Da.