Product C6557-1PAK has a culture area of 4 cm2 per well
¥28,870
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
colorless
polystyrene chamber
無菌性
sterile
特徴
CE marked
包装
pack of 16 ea
case of 96 ea
メーカー/製品名
Nunc 154461
ウェル面積
4 cm2
ウェル
2
有効容積
1.0-2.0 mL
適合性
suitable for (cell culture; attachment and growth of cells)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® Lab-Tek® IIチャンバースライドシステム
- 取り外し可能なポリスチレン製培地チャンバーで、1、2、4、8ウェルで構成
- 無蛍光の顕微鏡用スライド、角の丸いガラス製(25 × 75 × 1.2 mm)
- 細胞毒性のない接着剤を使用
- ポリスチレン製カバー
- 不活性、疎水性ウェルボーダーをスライド上にプリント済み
- Superfrost®をプリントした書き込み領域
- 細胞の接着や増殖に優れた処理
- 各パックにスライドセパレータ付き
法的情報
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Superfrost is a registered trademark of Erie Scientific Co.