スキップする
48770
Gentian violet
suitable for microscopy
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8464808
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
εmax
≥1300 at 580-595 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
mixture of crystal violet [C.I.No. 42555] and methyl violet [C.I.No. 42535]
Other Notes
Dye employed for preparing Gram stain
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1980996971061135
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.190 g/cm3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)