Merck
61135
Sigma-Aldrich
クリスタルバイオレット
for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), indicator (pH 0.1-2.0)
別名:
ゲンチアナバイオレット, ベーシックバイオレット3, メチルバイオレット10B, 塩化ヘキサメチルパラローザニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,500
100 G
¥16,300
500 G
¥52,400
¥6,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,500
100 G
¥16,300
500 G
¥52,400
About This Item
化学式:
C25H30N3Cl
CAS番号:
分子量:
407.98
カラーインデックス番号:
42555
Beilstein:
3580948
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
¥6,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
indicator (pH 0.1-2.0)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
green to very dark green
visual transition interval
0.1-2.0, yellow-green to blue-violet
mp
205 °C (dec.) (lit.)
密度
1.190 g/cm3
&ε; (減衰係数)
≥1750 at 585-595  nm in water
適合性
suitable for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
suitable for microscopy
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用機序
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クリスタルバイオレットは、Basic Violet 3またはゲンチアナバイオレットとも呼ばれ、塩基性のカチオン性aminoarylmethane色素です。パラローザニリンのN-ヘキサメチル化誘導体であり、親油性カチオンを有しています。グラム陽性菌とグラム陰性菌を分類して区別するために、グラム染色の一次染色として細菌学および顕微鏡検査で主に用いられます。指示薬グレードであり、酸性条件下では黄緑色、塩基性条件下では青紫色へと、色が変化します。抗菌性および抗真菌性も有します。[1][2]
アプリケーション
  • クリスタルバイオレットは、グラム染色とその変種で、アミロイドや細菌成分、維管束植物組織の染色によく使われます。
  • エポキシ樹脂切片の多色染色、培養ニューロンの生存能力染色、および減数分裂構造を解析するための共焦点光学切片に使用されます。
  • 細胞内細菌、微胞子虫胞子、細胞学的塗抹標本のアクリジンオレンジ-クリスタルバイオレット染色にも用いられます。[1]
生物化学的/生理学的作用
クリスタルバイオレットの抗菌性は、フリーラジカルの生成と、非イオン化染料-細菌複合体の形成に起因します。細菌のタンパク質合成と細胞壁形成を阻害し、特にグラム陽性菌に対して有効です。[3]
原理
グラム染色は、細胞壁の構造に基づいて細菌を識別するために使用されています。グラム陽性菌はペプチドグリカンを多く含み脂質含量が低い厚い細胞壁を有し、グラム陰性菌はペプチドグリカンが少なく脂質含量が高い薄い細胞壁を有します。染色過程では、細菌にクリスタルバイオレットを適用し、続いてヨウ素を適用して、色素を固定する複合体を形成させます。次いで、脱色剤を用いて脂質層を溶解させることで、グラム陰性菌から色素を除去します。 グラム陽性菌は細胞壁の脱水と収縮によって色素を保持します。サフラニンや塩基性フクシンなどの対比染色液を用いて、脱色したグラム陰性菌をピンク色に染色します。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61135-100G:
61135-VAR:
61135-BULK:
61135-25G:
61135-2KG:
61135-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice
J.A. Kiernan
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice (2015)
Klaus Hunger
Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications, 47-47 (2007)
Weixiao Liu et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 31(3), 127-132 (2004-04-08)
One laccase-secreting engineered strain and four white-rot fungi were tested for their capacity to decolorize nine dyes that could be classified as azo, anthraquinonic and triphenylmethane dyes. Trametes versicolor was the most efficient of the tested strains under these experimental
Conn's Biological Stains
Kiernan & Horobin
Conn?s Biological Stains (2002)
Tomoyuki Fujita et al.
Journal of the National Cancer Institute, 100(13), 940-949 (2008-06-26)
Neuroblastomas are characterized by hemizygous 1p deletions, suggesting that a tumor suppressor gene resides in this region. We previously mapped the smallest region of consistent deletion to a 2-Mb region of 1p36.31 that encodes 23 genes. Based on mutation analysis
質問
  1. Can it be used in calorimetric measurements to determine eukaryotic cell viability?
    1 回答
    1. This product has not been tested for use in any specific application, including cell viability assays. Suitability would have to be determined by the end user. However, this compound is rarely utilized in determining cell viability. Compounds such as Trypan blue and MTT tend to be the indicators of choice. Please see the links below for additional information that may be helpful.
      1. Crystal Violet in cell viability determination:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27037069/
      2. Available reagents and kits for determining cell viability:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/imaging-analysis-and-live-cell-imaging/cell-viability-and-proliferation#Trypan-Blue