Merck
C5374
Sigma-Aldrich
CB-DMB
≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥34,700
25 MG
¥134,000
¥34,700
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥34,700
25 MG
¥134,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23Cl2N7O
CAS番号:
分子量:
472.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥34,700
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(CNC(=N)NC(=O)c2nc(Cl)c(NCc3ccc(Cl)cc3)nc2N)c(C)c1
InChI
1S/C22H23Cl2N7O/c1-12-3-6-15(13(2)9-12)11-28-22(26)31-21(32)17-19(25)30-20(18(24)29-17)27-10-14-4-7-16(23)8-5-14/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H3,25,27,30)(H3,26,28,31,32)
InChI Key
MGLQFHOCPGELNL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CB-DMBはNa+-Ca2+交換体(NCX)の特異的かつ強力なインヒビターであり、一連のNA+-Ca2+交換体アイソフォームを阻害します。
CB-DMBは、Na+-Ca2+交換体(NCX)の特異的かつ強力なインヒビターです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C5374-25MG:
C5374-VAR:
C5374-BULK:
C5374-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.