製品名
mTOR Inhibitor XI, Torin1, mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively).
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
2 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow-white
溶解性
DMSO: 2 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)[n]3c4c5c(ncc4cc[c]3=O)ccc(c5)c6cnc7c(c6)cccc7)N2CCN(CC2)C(=O)CC
InChI
1S/C35H28F3N5O2/c1-2-32(44)42-15-13-41(14-16-42)31-11-9-26(19-28(31)35(36,37)38)43-33(45)12-8-24-20-40-30-10-7-22(18-27(30)34(24)43)25-17-23-5-3-4-6-29(23)39-21-25/h3-12,17-21H,2,13-16H2,1H3
InChI Key
AKCRNFFTGXBONI-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
MTOR
包装
警告
再構成
その他情報
Thoreen, C., et al. 2009. J Biol Chem.284, 8023.
WGK
WGK 2
Jan Code
475991-10MG:
475991-MG:
試験成績書(COA)