スキップする
S006
ケタンセリン (+)-酒石酸塩
≥97%, 5-HT2 serotonin receptor antagonist, solid
別名:
3-(2-[4-(4-フルオロベンゾイル)-1-ピペリジニル]エチル)-2,4(1H,3H)-キナゾリンジオン (+)-酒石酸塩, R 41468 (+)-酒石酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥21,900
50 mg
在庫fromUnited States
¥46,200
250 mg
在庫fromUnited States
¥166,000
500 mg
在庫fromUnited States
¥275,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H22FN3O3 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
545.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
281-062-8
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
¥21,900
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ケタンセリン (+)-酒石酸塩, ≥97%, solid
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.), 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
Gene Information
Application
ケタンセリン(+)-酒石酸塩は、次の用途で使用されています。
  • クレブス・ヘンゼライトバッファー溶液中に5HT2Aアンタゴニストとして。
  • さまざまなホルモン系に対する外因性操作が寄生虫感染症との相互作用がある状況で宿主の行動に対してどのような影響を及ぼすかを研究することを目的として、ホルモン処理を行うため。
  • 切開痛ラットにおける行動の変化を研究するため。′
Biochem/physiol Actions
5-HT2セロトニン受容体の選択的アンタゴニストです。ケタンセリンはラットにおいてニコチン自己投与量を有意に減少させました。これは、ニコチン中毒にセロトニンが予想外にも関与していることを裏付けています。
選択的な5-HT2セロトニン受容体-アンタゴニストです。
ケタンセリンはコラーゲン合成を促進し、創傷治癒に関与します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1236C221V2264
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 3 mg/mL, 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)