表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥30,400 |
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥86,800 |
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥144,000 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥50 units/mg protein
Biological source:
pigeon breast
Concentration:
≥0.4 mg/mL
biological source
pigeon breast
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein
concentration
≥0.4 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pigeon ... CRAT(102084317)
General description
研究分野:細胞シグナリング
Application
ハト胸筋由来のカルニチンアセチルトランスフェラーゼは、酵素アッセイに用いられています。
Biochem/physiol Actions
カルニチンアシルトランスフェラーゼ(CrAT)は、アセチルCoAとカルニチンからアセチルカルニチンと遊離CoAへの可逆的変換に関与している酵素です。この酵素プロセスは、脂肪酸のβ-酸化を促進することで、真核生物のエネルギー代謝に重要な役割を果たしています。CrATを介したアセチルカルニチンの産生と放出は、ミトコンドリアにおけるアセチルCoAとアセチルカルニチンのバランスの維持、遊離CoAの再生、グルコース酸化の重要な酵素であるピルビン酸デヒドロゲナーゼ(PDH)の生成物阻害の軽減に役立ちます。このプロセスはグルコースホメオスタシスを促進し、細胞の最適なエネルギー代謝の維持を助けます。カルニチンアセチルトランスフェラーゼ活性は、細胞周期のG1期からS期への進行にも関与しています。また、カルニチンアセチルトランスフェラーゼの欠損は、アルツハイマー病、失調性脳症、いくつかの血管疾患など、さまざまな神経障害の発生につながります。′
カルニチンアセチルトランスフェラ-ゼは、細胞やミトコンドリアの酸化的代謝に必要な補助因子であるアセチルコエンザイムAの濃度を、アセチルコエンザイムAと活性型酢酸エステルの保存型であるアセチル-L-カルニチンとの間の平衡を触媒することにより維持しています。また、神経細胞や非神経細胞のアセチルコリン産生に必要なアセチルコエンザイムAの貯蔵量の維持にも寄与しています。
Physical form
50 mMのリン酸カリウムと1 mMのジチオスレイト-ルを含有する3.2 Mの(NH4)2SO4溶液(pH 7.0)で調製した結晶懸濁液
Analysis Note
タンパク質はBiuret法で測定。
Other Notes
1ユニットは、pH 8.0、25°C、1分間に、1.0 μmolのアセチル-L-カルニチンとCoAをL-カルニチンとアセチル-CoAに変換する酵素量です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥4,000 units/mg protein | specific activity 350-600 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| Gene Information pigeon ... CRAT(102084317) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| biological source pigeon breast | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| concentration ≥0.4 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable