Merck
C3858
Sigma-Aldrich
Scienceware®クローニングシリンダー、ポリスチレン
I.D. × H 9.5 mm × 11 mm
別名:
cloning cylinder, cloning equipment
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥19,690
¥19,690
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥19,690
About This Item
UNSPSCコード:
41106618
NACRES:
NB.22
¥19,690
Check Cart for Availability
無菌性
sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37847-0300
内径 × H
9.5 mm × 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロ-ンを単離するために、シリンダ-の底縁に滅菌したグリ-ス(別売り)を塗り、逆さにして、選択したクロ-ンにかぶせます。独立したチャンバ-になるため、トリプシン処理し、クロ-ンのコロニ-を回収することができます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)