¥5,946
単価¥7,928割引25%出荷予定日2025年3月26日
おすすめの製品
物質
colorless
重量
5.3 oz (tube)
詳細
10-6 mm Hg未満の圧力で高真空装置において二方コックとすり合わせガラスジョイントを密封し、凍結を防止します。熱に安定で(−40 ~ 204 °C)、低蒸気圧、および化学的耐性があります。無色。5.3オンスチューブ入り。
アプリケーション
ダウコーニング® 高真空シリコーングリースは、次の用途で使用されています:
- ヒポキサンチンホスホリボシルトランスフェラーゼ(HPRT)欠損細胞の選択と単離に使用されるクローニングリングのコーティング
- BALB/c細胞形質転換アッセイにおけるトランスフォーム細胞の選択のために使用されるクローニングリングのコーティング
- 生物発光検出のための培養物を含むペトリ皿の上に置くカバーガラスの密封
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Z273554-CH:
Z273554-1EA:
Z273554-1EAPW:
Z273554-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soft matter, 16(28), 6501-6513 (2020-07-01)
Acoustically-responsive scaffolds (ARSs), which are composite fibrin hydrogels, have been used to deliver regenerative molecules. ARSs respond to ultrasound in an on-demand, spatiotemporally-controlled manner via a mechanism termed acoustic droplet vaporization (ADV). Here, we study the ADV-induced, time-dependent micromechanical and
The Journal of cell biology, 184(5), 691-706 (2009-03-04)
End binding proteins (EBs) are highly conserved core components of microtubule plus-end tracking protein networks. Here we investigated the roles of the three mammalian EBs in controlling microtubule dynamics and analyzed the domains involved. Protein depletion and rescue experiments showed