表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
50 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥15,000 |
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
¥15,000
カートの在庫状況を確認する
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
I.D. × H
4.7 mm × 8 mm
General description
クロ-ンを単離するために、シリンダ-の底縁に滅菌したグリ-ス(別売り)を塗り、逆さにして、選択したクロ-ンにかぶせます。独立したチャンバ-になるため、トリプシン処理し、クロ-ンのコロニ-を回収することができます。
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile; electron beam irradiated |
| manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0100 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0300 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0200 | manufacturer/tradename Millipore TR1004 |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging dish of 15 cylinders |
| I.D. × H 4.7 mm × 8 mm | I.D. × H 9.5 mm × 11 mm | I.D. × H 6.4 mm × 8 mm | I.D. × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware®クローニングシリンダー、ポリスチレン