Merck
C2059
クローニングシリンダー,ガラス
volume 250 μL
別名:
cloning cylinder, cloning equipment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106618
NACRES:
NB.22
物質
light brown (tinted)
無菌性
sterile; electron beam irradiated
包装
dish of 10 cylinders
メーカー/製品名
Millipore TR1005
サイズ
10 mm × 10 mm
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
遺伝子導入された細胞の個々のコロニーを単離し、多くのクローンを含むプレートから採取できます。単離したクローンを周囲の細胞から解離して継代培養するか、または分泌物質について分析可能な50~100 uLの増殖培地を瞬間適用できます。無菌のクローニング・シリンダーは片方の端にグリースが塗られているため、シリンダーをプレートに密閉できます。次に、細胞をシリンダー内で解離し、再懸濁して純粋なコロニーとして新しい容器に移します。
これらのクローニング・シリンダーを電子線照射によって滅菌します。 ガラス・シリンダーを適切な線量レベルで滅菌すると褐色を呈します。
包装
一方の端にシリコ-ングリ-スが塗られた60 mmディッシュ内に包装されています。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3