主要文書
1.02052
SAFC
Calcium acetate hydrate
extra pure
医薬品製造
別名:
Calcium acetate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Ca · x H2O
CAS番号:
分子量:
158.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-540-9
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
680-730 °C
有効性
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
400 g/L
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ca+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Calcium acetate hydrate is used as a pH modifier and stabilizer in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1