Merck
C3270
Sigma-Aldrich
セファロスポリンC 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19N3O8SZn
CAS番号:
分子量:
478.79
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
PubChem Substance ID:
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C3N1C(=O)[C@H]2NC(=O)CCC[C@H](N)C(=O)O[Zn]OC3=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: ß-lactam
アプリケーション
セファロスポリンC亜鉛塩は、トランスペプチダーゼの発現、結合、阻害が細菌細胞壁のムコペプチド合成に与える作用を研究するために使用されます。
Cephalosporin C zinc salt is used to study the effect of transpeptidase expression, binding, and inhibition on bacterial cell wall mucopeptide synthesis. Cephalosporin C has been used to determine activity during stopped-flow Fuorescence spectrometric measurements of association [1]. It is also used as a substrate to detect Cephalosporinase activity [2].
生物化学的/生理学的作用
Cephalosporins disrupt the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3270-25G:
C3270-BULK:
C3270-5G:
C3270-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heritable mass conversion of a mutant penicillinase-negative culture of Bacillus cereus to a positive fully de-repressed state.
M R Pollock et al.
Journal of general microbiology, 59(3), 303-316 (1969-12-01)
Jihong Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 284(1), 595-609 (2008-10-09)
In a previous study, we examined thermodynamic parameters for 20 alanine mutants in beta-lactamase inhibitory protein (BLIP) for binding to TEM-1 beta-lactamase. Here we have determined the structures of two thermodynamically distinctive complexes of BLIP mutants with TEM-1 beta-lactamase. The