スキップする
F0881
フシジン酸 ナトリウム塩
≥98% (TLC), Bacterial protein synthesis inhibitor
別名:
フシジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥79,800
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥130,000
この商品について
化学式:
C31H47O6Na
CAS番号:
分子量:
538.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
212-030-3
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
¥79,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フシジン酸 ナトリウム塩, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)C1CC[C@@]3(C)C2[C@H](O)CC4\C([C@H](C[C@]34C)OC(C)=O)=C(/CC\C=C(\C)C)C([O-])=O
InChI
1S/C31H48O6.Na/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1
InChI key
HJHVQCXHVMGZNC-JCJNLNMISA-M
General description
フシジン酸は、ステロイドの構造に似ている抗生物質です。フシダンのクラスに属します。
Application
フシジン酸ナトリウム塩は、細菌である野生型Escherichia coli(大腸菌)の増殖速度に与える3つの薬剤の組合せの効果を研究するために使用されています。また、イヌ由来の欧州メチシリン耐性Staphylococcus pseudintermediusStaphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)、およびそれらのメチシリン感受性対照物株のin vitroでの感受性を研究するためにも使用されます。
Biochem/physiol Actions
膵島細胞の一酸化窒素による溶解を抑制し、原核生物のタンパク合成を阻害します。
膵島細胞の一酸化窒素による溶解を抑制します。伸長因子Gのリボソ-ム依存的活性の阻害とペプチジルtRNAの転移の阻害により、原核生物のタンパク質合成を阻害します。
フシジン酸は皮膚病原体に対する抗菌作用を有します。Staphylococcus aureusに非常に特異的です。そのため、感染した外傷性創傷、毛包炎、せつ腫症、膿痂疹、紅色陰癬および膿瘍の治療に使用されます。
Features and Benefits
この化合物は遺伝子制御研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主な遺伝子制御研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0756F651355952
フザリン酸 derivatization grade (HPLC), ≥99.0% (HPLC)
Supelco
55952
フザリン酸
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)