抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CAT-505, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 60 kDa
化学種の反応性
human, mouse, bovine, rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a whole extract of HepG2 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAT(847)
mouse ... Cat(12359)
rat ... Cat(24248)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (5 papers)
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Microarray
- Western blotting at a concentration of 0.5-1μg/mL using whole extract of HepG2 cells
- Immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C0979-BULK:
C0979-VAR:
C0979-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)