無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CryoStor CS2、CS5、CS10は、最適化された細胞特異的な保存培地シリーズで、凍結保存プロセス時の細胞の分子生物学的側面に対処するため、独自に処方されています。そのため、直接、凍結保存による遅発性細胞死のレベルの低減、および融解後の細胞生存率と機能の改善をもたらします。
これらの培地は、幹細胞、肝細胞、組織標本、その他極めて高感受性の細胞型の保存に推奨されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2999-BULK:
C2999-VAR:
C2999-100ML:
C2999-100ML-LBL:
C2999-100ML-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
プロトコル
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.