スキップする
C2874
CryoStor®細胞凍結保存培地
CS10
別名:
cell freezing medium
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mL
在庫from市川市大町368
¥87,500
この商品について
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
¥87,500
在庫詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
CryoStor CS2、CS5、およびCS10保存溶液ファミリーは、次世代の凍結保存メディアを代表するものです。超低温(-80℃~-196℃)で細胞を調製および保存するよう設計された、CryoStorメディアは、細胞や組織の冷凍保存および解凍プロセスにおいて、安全で保護的な環境を提供します。これらの培地は、凍結保存プロセスに対する細胞の生化学的反応を調節することによって、細胞の生存力と機能を強化するため、血清やタンパク質、高濃度の細胞毒製剤を含める必要はありません。
CryoStor CS2, CS5およびCS10は、細胞特異性を有し最適化された保存培地のシリーズであり、凍結保存プロセス中に細胞の分子生物学的特性に対応するよう独自に製剤化されています。したがって、凍結保存に起因する遅発性細胞死の程度を低減し、解凍後の細胞の生存率および機能を改善します。
これらの培地は、幹細胞、肝細胞、組織サンプルやその他の極めて感受性の高い細胞種の保存に推奨されています。
Application
最適化された細胞特異的な保存培地シリーズCryoStorは、凍結保存過程にある細胞の分子生物学的側面に対処するために独自の処方がなされ、Cryopreservation-Induced Delayed-Onset Cell Deathの濃度を直接減少させ、解凍後の細胞の生存率と機能を改善しています。
CryoStor®細胞凍結保存培地は、下記の用途に使用されています:
  • T細胞の保存
  • ヒトiPS(人工多能性幹細胞)由来心筋細胞(hiPSC-CM)の保存
  • hiPSC由来心筋前駆細胞(hiPSC-CP)の保存
  • ウシアルブミンを含有する凍結保存液の成分として。
Biochem/physiol Actions
CryoStor® CS10は、10%のジメチルスルホキシド(DMSO)を含む、独自に製剤化された凍結保存用メディアです。肝細胞や組織サンプル、および他の極めて感受性の高い細胞タイプの保存にお勧めします。
Cryostor®凍結保存ビデオプロトコール
Other Notes
10%DMSOを含有しています。
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2999C9249C6295
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CryoStor®細胞凍結保存培地
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. C2874 is shipped ambient for storage at 2-8oC. How long can the item be kept at room temperature?
    1 回答
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      役に立ちましたか?
  2. Could you please confirm how many units per pack does it contain? Thanks.
    1 回答
    1. This product is supplied in solution as a single 100 mL volume.
      役に立ちましたか?
  3. Dear, I am interested in buying the Cryostor CS10, 100 ml (C2874). I am wondering if the product packaging is a bag or a bottle. I can't find the information on the website. In advance, thank you for your answer. Best regards.
    1 回答
    1. This is packaged in a glass bottle with a polyethylene cap.
      役に立ちましたか?
  4. Are there any publications available on using product C2874 for freezing human blood neutrophils? What are the viability and functions of frozen neutrophils after thawing?
    1 回答
    1. For information on the viability of neutrophils after freezing and thawing with this product, the following publication can be useful:
      Title: An easy and reliable whole blood freezing method for flow cytometry immuno-phenotyping and functional analyses
      Journal: Cytometry B Clin Cytom. 2021 Nov;100(6):652-665
      DOI: 10.1002/cyto.b.21994
      Published: Epub 2021 Feb 5
      PMID: 33544978