スキップする
C3124
CryoStor®細胞凍結保存培地
CS2
別名:
凍結保存培地, 細胞凍結保存溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
CryoStor CS2、CS5、CS10保存液ファミリーは、次世代向け凍結保存培地です。CryoStor培地は、超低温環境(-80~-196°C)での細胞の調製および保存のために設計され、凍結、保存、融解プロセス時に細胞や組織に安全かつ保護的な環境を提供します。これらの培地では、凍結保存プロセスに対する細胞の生化学的反応を調節することにより、細胞生存率と機能が向上する一方、血清、タンパク質または高濃度の細胞毒を添加する必要がありません。
CryoStor CS2、CS5、CS10は、最適化された細胞特異的な保存培地シリーズで、凍結保存プロセス時の細胞の分子生物学的側面に対処するため、独自に処方されています。そのため、直接、凍結保存による遅発性細胞死のレベルの低減、および融解後の細胞生存率と機能の改善をもたらします。
これらの培地は、幹細胞、肝細胞、組織標本、その他極めて高感受性の細胞型の保存に推奨されます。
Application
CryoStor CS2は、2%のジメチルスルホキシド(DMSO)を含むように処方されています。DMSOを削減することが主な関心事である場合に提案されます。
Cryostor®凍結保存ビデオプロトコール
最適化された細胞特異的な保存培地シリーズCryoStorは、凍結保存過程にある細胞の分子生物学的側面に対処するために独自の処方がなされ、Cryopreservation-Induced Delayed-Onset Cell Deathの濃度を直接減少させ、解凍後の細胞の生存率と機能を改善しています。
CryoStor®細胞凍結保存培地は、Plasmodium vivax(三日熱マラリア原虫)およびP. falciparum(熱帯熱マラリア原虫)スポロゾイトの凍結保存に使用されています。
Other Notes
2%DMSOを含有しています。
Legal Information
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CryoStor®細胞凍結保存培地
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)