テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
KAVAMMHQERKFNLSVIEDPSMKILELRYNGGINMYVLLPENDLSEIENKLTFQNLMEWTNPRRMTSKYVEVFFPQFKIEKNYEMKQYLRALGLKDIFDESKADLSGIASGGRLYISRMMHKSYIEVTEEGT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SERPINB7(8710)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA024200-25UL:
HPA024200-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)