スキップする
C2249
Human Collagen Type I
from human fibroblasts, liquid, 3 mg/mL, suitable for cell culture
別名:
コラーゲン溶液, 線維芽細胞コラーゲン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
20 mL
在庫fromUnited States
¥154,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
human fibroblasts
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
3 mg/mL
¥154,000
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コラーゲン溶液 ヒト線維芽細胞由来, 3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human fibroblasts
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
packaging
pkg of 20 mL
concentration
3 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Elastin
foreign activity
endotoxin ≤5.0 μmole/min-mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
コラーゲンは、ヒトの総タンパク質の3分の1を占めます。コラーゲン原線維は、コラーゲンを含む組織の基本的な構成要素です。主に細胞外マトリックスで発現します。I型コラーゲンは、皮膚、骨、腱およびその他の線維結合組織の主要な構造成分です。リジンのヒドロキシル化率が低いことと、炭化水素成分が少ないという点で、他のコラーゲンと異なっています。I型コラーゲンは、2本のα1(I)鎖および1本のα2(I)鎖から構成されるヘテロ三量体で、中性pH、37℃で自発的に三重らせん骨格を形成します。精製ヒトコラーゲン溶液は、適切な細胞培養生産システムを使用して、ヒト細胞外マトリックス(hECM)を分泌した新生児のヒト線維芽細胞から生産されます。本製品は大量のモノマー成分を含有しています。in vitro培養は、徹底的に検査されたヒト線維芽細胞を使用して調製され、該当するcGMPの観点に従った製造プロセスを使用して精製されます。ヒト線維芽細胞は、ウイルスやその他の外来性物質に対して安全であることを実証する重要な試験を受けています。このプロセスには、可能性のあるプリオンまたはウイルス性今夕物質を確実に不活化するための検証済みの手順が組み込まれています。
Application
ヒト線維芽細胞から得られたコラーゲン溶液は以下に使用されています:
  • ヒト骨髄チップ製造用のコーティング溶液の成分。
  • 線維芽細胞様の滑膜細胞の培養。
  • 器官チップ培養のためのマイクロチャネル用のコーティング溶液。
Biochem/physiol Actions
コラーゲンは結合組織の必須成分です。中国人家族における複数の研究では、COL1A1(I型コラゲナーゼ)の変異が1型骨形成不全症と関連していることが示されています。 コラーゲンは、軟骨下骨の代謝回転と関連しており、変形性関節症における関節腔の狭窄や骨棘の状態を判断するマーカーとしての可能性があるかもしれません。
コラーゲンファミリーに属するタンパク質は、腱、軟骨、皮膚、および目の強膜などの体組織を支え、栄養を与えます。コラーゲン1型は、組織の弾性に必要とされる汎用的な構築材料であり、その安定性と強度を維持します。また、コラーゲンは無脊椎動物の足糸にも存在し、表面への付着に寄与します。欠陥のあるコラーゲンは、動脈組織の生体力学的特性に悪影響を及ぼします。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2124C6745CC050
description
3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
6 mg/mL, sterile-filtered, (suitable for cell culture and for 3D matrix formation), BioReagent
description
Bornstein and Traub Type IV, 0.3 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human fibroblasts
biological source
bovine skin
biological source
human cell culture
biological source
human
concentration
3 mg/mL
concentration
6 mg/mL
concentration
0.3 mg/mL
concentration
1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
solution
form
liquid, solution
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
C2249-BULK: + C2249-20ML: + C2249-100ML: + C2249-VAR: + C2249-20ML-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–7/7 質問  
  1. How did you steralize this collagen?
    1 回答
    1. As indicated above under 'PROPERTIES', this collagen solution is sterile-filtered.
      役に立ちましたか?
  2. Is this product suitable for 3D gel formation? How should it be neutralized? How quickly does it polymerize once neutralized? Is there a protocol available for 3D gel formation?
    1 回答
    1. Procedure for 3-D Gel Preparation:
      1. Mix 8 parts of chilled collagen solution with 1 part of
      10 X PBS (Catalog Number P5493 or P5368) or
      10 X culture medium. Cells may be added following
      this step.
      2. Adjust pH of mixture prepared in step 1 to 7.2–7.6.
      Use of 0.1 M NaOH (10-fold dilution of Catalog
      Number S2770) or 0.01 M HCl (100-fold dilution of
      Catalog Number H9892) is recommended. Monitor
      pH adjustment carefully with pH meter, phenol red,
      or pH paper.
      3. To prevent gelation, maintain temperature of the
      mixture at 2–8C. To form gel, warm to 37C. For
      best results allow 45 minutes to 1 hour for gel
      formation.
      4. The gels can be dried under a laminar flow hood.
      役に立ちましたか?
  3. Is the monomer a tropocollagen?
    1 回答
    1. The human collagen is secreted from fibroblast cells, which cleave the loose ends of the procollagen molecule, leaving what is considered tropocollagen with the telopeptide region intact. An enzyme step is utilized to cleave the telopeptide, resulting in Atelocollagen, which maintains its triple helical formation but without the telopeptide region.
      役に立ちましたか?
  4. Is this a monomer?
    1 回答
    1. This product is a mix of monomers, dimers, trimers, and oligomers, with some remaining collagen fragments.
      役に立ちましたか?
  5. What is the 2D Hydrogel protocol for Product No. C2249?
    1 回答
    1. There has been no internal protocol for C2249 however this paper describes protocol for 2D Collagen Gel. Hong H, Stegemann JP. 2D and 3D collagen and fibrin biopolymers promote specific ECM and integrin gene expression by vascular smooth muscle cells. J Biomater Sci Polym Ed. 2008;19(10):1279-93. doi: 10.1163/156856208786052380. PMID: 18854122; PMCID: PMC2731795.
      役に立ちましたか?
  6. What solvent is used for product C2249?
    1 回答
    1. The solvent for product C2249 is 13 mM HCl.
      役に立ちましたか?
  7. What is the acid, and concentration of acid, that the collagen is solubilized within?
    1 回答
    1. The acid used to prepare this product is HCl. The final concentration of the solvent is 13 mM.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー