スキップする
C4243
Bovine Collagen Type I
2.9-3.2 mg/mL, (Suitable for cell culture and for 3D matrix formation), sterile-filtered
別名:
ウシコラーゲン溶液, コラーゲン抽出物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
20 mL
カートの在庫状況を確認する
¥59,900
100 mL
カートの在庫状況を確認する
¥246,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
bovine skin
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
Concentration:
2.9-3.2 mg/mL
Assay:
≥99.9% (SDS-PAGE)
¥59,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コラーゲン 溶液 ウシ皮膚由来, 2.9-3.2 mg/mL, (Suitable for cell culture and for 3D matrix formation), sterile-filtered
biological source
bovine skin
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
≥99.9% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 mL, pkg of 20 mL
concentration
2.9-3.2 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
surface coverage
6‑10 μg/cm2
suitability
gelation test tested
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
foreign activity
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... COL1A1(282187)
General description
コラーゲン溶液は、コラーゲン分子を水溶液に溶解することで得られます。I型コラーゲンα1(COL1A1)は、ヒト染色体17q21.33に位置する遺伝子にコードされています。ヒトにおいて最も大量に存在する細胞外基質(ECM)タンパク質です。1型コラーゲンは、骨、腱、皮膚、角膜の主要な構造タンパク質です。コードされるタンパク質は、2本のα1鎖と1本のα2鎖からなるヘテロ三量体です。I型コラーゲンは、リジンのヒドロキシ化率が低いことと、炭化水素成分が少ないという点で、他のコラーゲンと異なっています。2本のa1鎖と1本のa2鎖から構成されるヘテロ二量体であるため、中性pH、37℃で自発的に三重らせん骨格を形成します。
Application
この高度に精製された溶液は細胞培地中での 3-D マトリクス生成に適しています。3-D コラーゲンゲルは in vivo での細胞生理学を従来の 2-D システムに比べより良く模倣し、いくつかの細胞のタイプ、たとえば心臓および角膜線維芽細胞、肝星細胞および神経芽腫細胞などで成功しています。このような 3-D ゲルはまた機械的変換、機械的シグナルの生化学的シグナルへの変換に係る細胞シグナリングの研究に便利です。
ウシ皮膚由来コラーゲン溶液は以下に使用されています。
  • コラーゲンゲルの調製。
  • HeLa細胞株培養用の細胞培養皿のコーティング。
  • HepG2細胞培養付着用のハイドロゲルの構築。
Biochem/physiol Actions
ウシ皮膚由来コラーゲン溶液は高度に精製された溶液で、細胞培養内の3Dマトリックス形成に適しています。従来の2D系と比較して、3Dコラーゲンゲルはin vivoの細胞生理学をより良く模倣し、心臓および角膜の線維芽細胞、肝星細胞、神経芽細胞腫などの複数の細胞型で成功を収めています。また、このような3Dゲルは、機械的シグナルの生化学的シグナルへの変換を含む細胞シグナル伝達である、機械的シグナル伝達の研究に役立ちます。I型コラーゲン(COL1A1)は線維症に関与します。COL1A1は結合組織の重要な構成成分です。 器官や組織の成長および完全性の維持に極めて重要な役割を果たします。また、このタンパク質は組織修復プロセスにも関与します。
3 次元環境では、細胞伸長は特定のシグナリング経路を活性化するため細胞表面のインテグリンを使用することができ、またマトリクス繊維の絡み合いによって生じるインテグリン非依存性機械的相互作用も可能です。
Preparation Note
この製品は、皮膚から精製・抽出したI型ウシコラーゲンから調製されたもので、モノマー含有量が高くなっています。 この製品の調製に用いた粗コラーゲンは、閉鎖牛群から分離し、プリオンまたはウイルス汚染の可能性のあるものを不活化するGMP製造工程により精製したものです。 供給時点でこの製品は3 mg/mLの0.01M HCl水溶液(pH 2.0)です。コラーゲンは高温や放射線照射を受けると変性します。pH調整前には、保存液または希釈液は冷蔵保存します。 pHを7に調整した後、溶液は40℃を超えてはならず、凍結させてはいけません。
Other Notes
I 型コラーゲンはリシン水酸化が少なくまた炭水化物組成も低い点で他のコラーゲンと異なります。2 つの a1 鎖と 1 つの a2 鎖から成るヘテロダイマーであるため、中性 pH、37°Cで内発的に三重らせん骨格を形成します。
コラーゲンは多数の構造的および遺伝的に異なる型に分類されます。弊社では Bornstein および Traub によって提唱された命名法を用いています。広く認められている分類タイプとシグマ‐タイプ表示法を混同しないようご注意ください。
Disclaimer
この製品は氷冷で出荷され保存には 2~8°Cを推奨しています。製品は 2 年間保存可能です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2124C9791C5608
description
2.9-3.2 mg/mL, (Suitable for cell culture and for 3D matrix formation), sterile-filtered
description
6 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, (suitable for cell culture and for 3D matrix formation)
description
Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
description
Bornstein and Traub Type I, powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (3D matrix formation)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
bovine skin
biological source
bovine skin
biological source
bovine (calf) skin
biological source
rabbit skin
concentration
2.9-3.2 mg/mL
concentration
6 mg/mL
concentration
-
concentration
-
assay
≥99.9% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
nwg
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What does the "Other Notes" statement in the product description mean when it cautions against confusing Sigma-type designations with recognized collagen classification types?
    1 回答
    1. The product C4243 is a sterile-filtered bovine skin collagen solution suitable for cell culture. It is prepared from type I bovine collagen, following the nomenclature proposed by Bornstein and Traub.
      The caution regarding the confusion of Sigma-type designations with recognized collagen classification types refers to specific examples such as Cat # C3657, which is listed as (Sigma Type IX) but is actually Collagen from human placenta Bornstein and Traub Type V, based on literature-based classification. Type IX is an internal classification used by Sigma.
      役に立ちましたか?
  2. Does diluting C4243, a 3mg/ml collagen solution, to 0.03mg/ml will result in gel formation at room temperature?
    Does diluting C4243, a 3mg/ml collagen solution, to 0.03mg/ml will result in gel formation at room temperature?
    1 回答
    1. The laboratory has not conducted characterization of this product. In the literature linked below, when testing the stiffness of collagen gels, a noticeable decrease in stiffness corresponds with a reduction in collagen concentration to as low as 0.4 mg/mL. Given that 0.03 mg/mL represents a concentration more than ten times lower, it is unlikely that gel formation at this concentration would be practically applicable.
      For further reading on the subject, the following publication might be useful: "Effect of collagen gel stiffness on neurite extension", J Biomater Sci Polym Ed. 2004;15(12):1521-31. doi: 10.1163/1568562042459698. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15696797/