アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C25H40N4O10S/c30-20(4-2-1-3-19-24-18(17-40-19)27-25(34)28-24)26-8-10-36-12-14-38-16-15-37-13-11-35-9-7-23(33)39-29-21(31)5-6-22(29)32/h18-19,24H,1-17H2,(H,26,30)(H2,27,28,34)/t18-,19-,24-/m0/s1
InChI Key
DTLVBHCSSNJCMJ-JXQFQVJHSA-N
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
Jan Code
QBD10200-100MG:
QBD10200-1000MG:
QBD10200-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック