スキップする
B4313
(E/Z)-BCI塩酸塩 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(E)-2-benzylidene-3-(cyclohexylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one; 3-(cyclohexylamino)-2,3-dihydro-2-(phenylmethylene)-1Hinden-1-one; 2-benzylidene-3-(cyclohexylamino)-1-Indanone hydrochloride, NSC 150117 hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥54,000
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥131,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H23NO · HCl
CAS番号:
分子量:
353.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥54,000
出荷予測2026年5月25日詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1C(=Cc2ccccc2)C(NC3CCCCC3)c4ccccc14
InChI
1S/C22H23NO.ClH/c24-22-19-14-8-7-13-18(19)21(23-17-11-5-2-6-12-17)20(22)15-16-9-3-1-4-10-16;/h1,3-4,7-10,13-15,17,21,23H,2,5-6,11-12H2;1H
InChI key
JPATUDRDKCLPTI-UHFFFAOYSA-N
Application
(E/Z)-BCI hydrochloride has been used:
  • to evaluate the role of the Duox-H2O2-Dusp6 derepression signaling pathway in heart regeneration[1]
  • as an MKP-1 inhibitor to investigate the role of MKP-1 on bexarotent-induced effects
  • as a dual specificity phosphatase 6 (DUSP6) inhibitor to study its effects on the proliferation of SKOV3 cells[2]
Biochem/physiol Actions
(E/Z)-BCI塩酸塩は、Dusp6(二重特異性ホスファターゼ6)とDusp1の阻害剤であり、FGFシグナリングを過剰活性化します。
BCIはDusp6のアロステリック阻害剤であり、ERK2基質の結合で生じるホスファターゼの触媒活性に対する刺激を、ホスファターゼドメインに作用することによって阻止します。特異性に関する研究から、BCIはDusp1を阻害する一方でDusp5は阻害せず、Cdc25B(細胞分裂サイクル25B)、PTP1B(プロテインチロシンホスファターゼ1B)やDusp3/VHRの活性をブロックすることが明らかとなっており、これらの事実からBCIの特異性は一連のMAPKホスファターゼに限られたものであることが示唆されています。
また、Dusp6がFGFシグナリングのフィードバック調節因子として機能することから、BCIはFGFシグナリングの過剰活性化を引き起こします。さらに、ゼブラフィッシュの体節形成期間にBCIがDusp6活性を阻害すると内皮系譜の心臓前駆体に拡大がみられるという報告があり、Dusp6は心蔵領域でFGFシグナリングのアテニュエーターとして、心臓組織の大きさを制御する役割があると言われています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1940D6821SML3185
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)