スキップする
E1250
エラスターゼ ブタ膵臓由来
Type I, ≥4.0 units/mg protein
別名:
エラスターゼ ブタ膵臓由来, 膵臓ペプチダーゼ E
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥16,600
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥29,300
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥49,100
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥87,400
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥261,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥4.0 units/mg protein
Biological source:
Porcine pancreas
Concentration:
0.5-15.0 mg/mL in water
¥16,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Porcine pancreas
type
Type I
form
suspension
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
25.9 kDa
contains
0.1% thymol
concentration
0.5-15.0 mg/mL in water
foreign activity
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
ブタ膵臓由来のエラスターゼは、下記の用途で使用されています:
  • 腹部大動脈瘤(AAA)の誘発
  • マウスにおけるインドールアミン2-3ジオキシゲナーゼ1(IDO)の影響の研究
  • 大動脈平滑筋細胞(SMC)の単離のための大動脈の消化
  • タンパク質分解の陽性対照として
Sigmaの酵素は、エラスターゼ灌流動物モデルの作成に使用されています。この研究では、たばこ曝露によって、AAA(腹部大動脈瘤)の発生に必要な大動脈損傷の閾値が低下するかどうかが検討されました。[1]ヒト肺からのII型肺細胞の分離においても使用されています。[2]
ブタ膵臓由来のエラスターゼは、エラスターゼの生体模倣親和性リガンドの設計、合成、評価を検討する研究で使用されています。ブタ膵臓由来のエラスターゼは、膵臓のタンパク質分解酵素であるトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼの精製及び部分特性解析を検討する研究で使用されています。
Biochem/physiol Actions
エラスターゼはエラスチン(特異的な弾性線維タンパク質)を加水分解し、ヘモグロビン、カゼイン、フィブリンを消化します。
エラスターゼは、アミノ酸残基240個から成る単一ポリペプチド鎖で、4つのジスルフィド架橋があります。分子量は約25.9 kDaです。この酵素は、不活性な酵素前駆体のプロエラスターゼとして合成され、トリプシンによるN末端の制限タンパク質分解を受けて、活性型に変換されます。特異性の広いセリンプロテアーゼです。Ile、Gly、Ala、Ser、Val、Leuなどの小さな疎水性アミノ酸のカルボキシル側で、タンパク質を切断します。この酵素は、アミドや、N-ベンゾイル-L-アラニンメチルエステルなどのエステルも加水分解します。至適pHは8.0~8.5であることがわかっています。活性化剤を必要としませんが、ジイソプロピルフルオロリン酸、フェニルメタンスルホニルフルオリド、α2-マクログロブリン、α1-アンチトリプシン、スルホニルフルオリド、p-ジニトロフェニルジエチルリン酸、さらには高塩濃度によって阻害されます。組織及び細胞解離手順に広く使用されます。エラスターゼは、II型肺細胞の単離に有効です。
Packaging
容量はタンパク質含量を基準にしています。
Preparation Note
2回結晶化。
Other Notes
1unitは、pH 8.0、25°Cで1分間に1.0 μmolのN-サクシニル-L-Ala-Ala-Ala-p-ニトロアニリドを加水分解する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E0127E7885324682
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
biological source
Porcine
biological source
-
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein
specific activity
≥4 units/mg protein
specific activity
≥25 units/mg protein
concentration
0.5-15.0 mg/mL in water
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
25.9 kDa
mol wt
25.9 kDa
mol wt
25.9 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the difference between Type I and Type IV Elastase?
    1 回答
    1. The major differences between the different types of Elastase are as follows:
      E1250: Type I, aqueous suspension, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin. Contains Thymol as an antimicrobial, which is toxic to cells.
      E6883: Type IIA, discontinued
      E0127: Type III, lyophilized powder, >4 units/mg protein, <200 units/mg protein Trypsin.
      E0258: Type IV, lyophilized powder, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin, further purification of E0127.
      E7885: Bioreagent, lyophilized powder, suitability tested for use in cell culture, >4 units/mg protein, <50 units/mg protein Trypsin.
      45125: Lyophilized powder, >6.4 units/mg protein, not tested for Trypsin impurity.