Merck
B4287
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥20,200
25 G
¥67,200
¥20,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥20,200
25 G
¥67,200
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
¥20,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
不純物
protease, free
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
Protease free
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
非アセチル化タンパク質は、サザンブロッティングにおけるブロッキング剤として適します。ヌクレアーゼフリーのBSAを要する重要な用途には、メルクのアセチル化BSAが推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
特徴および利点
  • プロテアーゼフリー
  • ハイブリダイゼーションにおける非特異的タンパク質結合部位のブロックに適する
  • 熱ショック分画済み
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4287-BULK:
B4287-25G:
B4287-5G:
B4287-1G:
B4287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew L Fisher et al.
Molecular carcinogenesis, 55(12), 2024-2036 (2015-12-24)
Melanoma is a metastatic cancer associated with poor survival. Here, we study a subpopulation of melanoma cancer cells displaying melanoma cancer stem cell (MCS cells) properties including elevated expression of stem cell markers, increased ability to survive as spheroids, and
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a
Tânia Veiga et al.
Eukaryotic cell, 11(2), 238-249 (2011-12-14)
The industrial production of penicillin G by Penicillium chrysogenum requires the supplementation of the growth medium with the side chain precursor phenylacetate. The growth of P. chrysogenum with phenylalanine as the sole nitrogen source resulted in the extracellular production of
Tomo Daidoji et al.
Journal of virology, 82(22), 11294-11307 (2008-09-13)
In recent years, the highly pathogenic avian influenza virus H5N1 has raised serious worldwide concern about an influenza pandemic; however, the biology of H5N1 pathogenesis is largely unknown. To elucidate the mechanism of H5N1 pathogenesis, we prepared primary airway epithelial
Gerald L Murray et al.
Infection and immunity, 77(3), 952-958 (2008-12-24)
Leptospira interrogans is responsible for leptospirosis, a zoonosis of worldwide distribution. LipL32 is the major outer membrane protein of pathogenic leptospires, accounting for up to 75% of total outer membrane protein. In recent times LipL32 has become the focus of
プロトコル
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.