B1189
B1189-5MG
¥31,300
出荷予定日2025年4月29日
1 of 10
Sigma-Aldrich
C5147
β-Casomorphin Fragment 1-5 hydrochloride
C6905
β-カゼイン from bovine milk
G7017
β-グルクロニダーゼ from Helix pomatia
I6758
IPTG
17793
ケルセチン 3-β-D-グルコシド
Supelco
53407
5-(ヒドロキシメチル)フルフラール
E1753
(−)-エピカテキン
207772
ヨウ素
16733
ケルセチン 3-O-(6"-O-マロニル)-β-D-グルコシド
A3176
α-アミラーゼ ブタ膵臓由来
lyophilized solid
200
dry ice
−20°C
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
B1189-25MG: B1189-5MG-PW: B1189-5MG: B1189-BULK: B1189-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。