Merck
A9511
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト血清由来
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
別名:
HSA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,500
500 MG
¥31,700
1 G
¥55,600
5 G
¥169,000
10 G
¥285,000
25 G
¥342,000
¥16,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,500
500 MG
¥31,700
1 G
¥55,600
5 G
¥169,000
10 G
¥285,000
25 G
¥342,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
¥16,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥97% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは、血漿中で最も豊富に存在するタンパク質です。肝臓はヒトアルブミンを産生します。 [1]
ヒトアルブミンの分子量は67 kDaです。[2]
アプリケーション
アルブミン結合蛍光は慢性腎不全患者の血清中で使用されました。[3]
ヒト血清由来のアルブミンは以下の用途に使用されています:
  • 分子排除クロマトグラフィーのカラムの標準化[3]
  • タバコモザイクウイルス(TMV)-ポリエチレングリコール(PEG8)-血清アルブミン(SA)粒子の調製[4]
  • フェントンシステムを用いた酸化後の修飾の分析[5]
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは体液中および動物と一部の植物の種子の組織中にみられる可溶性の単量体タンパク質です。血清アルブミンはステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンの担体タンパク質として機能します。血清アルブミンは血液のコロイド浸透圧の調節にも不可欠です。
アルブミン代謝回転は、鉄欠乏性貧血の乳児に認められます。[6]血清アルブミンは、信頼できる肝疾患の予後指標です。アルブミンの酸化的修飾は、進行した肝疾患で認められます。[7]
血清アルブミンはステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンの担体タンパク質として機能し、血液のコロイド浸透圧の調節にも不可欠です。またアルブミンは、薬物(イブプロフェン、ワルファリンなど)を始めとした外因性物質に結合し、薬物動態に強く影響を及ぼします。アルブミンの酸化還元状態の変化につながる酸化ストレスは、その生理機能に様々な影響を及ぼします。
調製ノート
Cohn, E.J., et al., J. Am. Chem. Soc., 69, 1753 (1947)に記載の方法IVに従って調製しました。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9511-10G:
A9511-1G:
A9511-100MG:
A9511-5G:
A9511-VAR:
A9511-500MG:
A9511-BULK:
A9511-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elham Behzadi et al.
International journal of nanomedicine, 14, 257-270 (2019-01-16)
Recently, nanomaterials have moved into biological and medicinal implementations like cancer therapy. Therefore, before clinical trials, their binding to plasma proteins like human serum albumin (HSA) and their cytotoxic effects against normal and cancer cell lines should be addressed. Herein
Effects of Fenton Reaction on Human Serum Albumin: An In Vitro Study
Khosravifarsani M, et al.
Electron Physician, 8(9), 2970-2970 (2016)
Serum albumin camouflage of plant virus based nanoparticles prevents their antibody recognition and enhances pharmacokinetics
Pitek A, et al.
Biomaterials, 89(7-8), 89-97 (2016)
H A Schwertner et al.
Clinical chemistry, 26(5), 649-652 (1980-04-01)
A band that is strongly fluorescent and migrates electrophoretically with serum albumin is commonly found in electrophoretograms of sera from patients with chronic renal failure. We sought to determine whether the fluorescence originates from binding of certain still-unidentified metabolites or
Daniele Sanna et al.
Inorganic chemistry, 49(1), 174-187 (2009-12-02)
The possible biotransformations in the blood serum of four representative insulin-enhancing vanadium compounds, [VO(6-mepic)(2)], cis-[VO(pic)(2)(H(2)O)], [VO(acac)(2)], and [VO(dhp)(2)], where 6-mepic, pic, acac, and dhp indicate the deprotonated forms of 6-methylpicolinic and picolinic acids, acetylacetone, and 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridinone, were examined. In particular
資料
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
質問
1–4/4 質問  
  1. アルブミンの屈折率 情報ありますか?
    1 回答
    1. This product is not tested for refractive index, however, the incremental refractive index is reported in the general Human Serum Albumin datasheet.
      See page 2, PHYSICAL PROPERTIES, at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/446/a9511pis.pdf
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  3. Can Product A9511, Human serum albumin (HSA), be used for cell culture applications?
    1 回答
    1. Although A9511 is not sterile or endotoxin tested, it can probably still be used in cell culture. Filtering a solution of HSA through a 0.45 micron filter, then a 0.2 micron filter would provide a solution that is sterile, and likely suitable for cells. A5843 is an HSA product that has been endotoxin tested.
      役に立ちましたか?
  4. What are the impurities for Product A9511, Human serum albumin (HSA)?
    1 回答
    1. The impurities present are alpha-globulin and beta-globulin.