Merck
A3782
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト血清由来
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
HSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
由来生物
human
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤0.1% Fatty acids
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは、ヒトにおいて最も豊富に存在する血漿タンパク質です。アルブミンの代謝回転は、鉄欠乏性貧血を呈する乳児にみられます。血清アルブミンは、肝臓疾患の信頼できる予後指標です。アルブミンの酸化的障害は、肝臓疾患を進行させます。
アルブミンは、イムノアッセイや免疫検出手法におけるブロッキング剤として、また、抗体の希釈に対するキャリアタンパク質として幅広く使用されています。したがって、ヒト血清アルブミン(HSA)において存在する可能性のあるグロブリン/IgGの内因性の微量含量を把握することが重要です。なぜならば、そのような微量のグロブリン/IgGは、免疫検出検査において二次抗体に対する抗原として作用すると考えられるからです。本製品は、グロブリン含量が低い/本質的にグロブリンフリーの状態であることが検査済みです。
アルブミンは、肝臓で産生され、血液の血漿中に最も豊富に存在するタンパク質です。
アルブミンは脂肪酸(FA)のキャリアとして知られています。細胞株によって特定の脂肪酸に対する感受性が異なる可能性があるため、細胞培養の際には特定のFAをコントロールすることが重要です。したがって、脂肪酸フリーのヒト血清アルブミン(HSA)は、特定の脂肪酸含量を厳密にコントロールしなければならない細胞培養実験にとって有用です。なぜなら、研究者が培養したい細胞株に特異的な脂肪酸を使用できるからです。さらに、脂肪酸フリーのアルブミンを使用することにより、特定の脂肪酸を細胞培養に用いることに対して最適かつ最大の結合部位を活用できます。さらに、FAフリーのHSAを使用することにより、非FAフリーのHSAでは内因性FAとなるのではないかという懸念が払拭されます。
アプリケーション
アルブミンは、ペニシリン耐性Streptococcus pneumoniaに対するセフジトレンのin vitro殺菌活性における影響が試験されました。 臨床において、外傷、火傷、外科手術によるショックや失血などの重篤で命にかかわる状態で使用されています。また、ヒト血清アルブミンのアンフォールディングにおける、非酵素的糖化の影響を調べるためにも使用されました。
ヒト血清由来アルブミンは、グルコース溶液中での糖化ヒト血清アルブミン(gHSA)の調製に使用されています。さらに、表面ナノトポグラフィおよび化学組成が血液適合性に及ぼす影響を推定するための研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
血清アルブミンはステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンの担体タンパク質として機能し、血液のコロイド浸透圧の調節にも不可欠です。またアルブミンは、薬物(イブプロフェン、ワルファリンなど)を始めとした外因性物質に結合し、薬物動態に強く影響を及ぼします。アルブミンの酸化還元状態の変化につながる酸化ストレスは、その生理機能に様々な影響を及ぼします。
特徴および利点
  • 脂肪酸フリー/低い脂肪酸含量
  • グロブリンフリー/低いグロブリン含量
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3782-VAR:
A3782-100MG:
A3782-500MG:
A3782-BULK:
A3782-10G:
A3782-5G:
A3782-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Competitive adsorption of fibrinogen and albumin and blood platelet adhesion on surfaces modified with nanoparticles and/or PEO
Nonckreman C J, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 77(2), 139-149 (2010)
Isabel Correia et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(16), 2062-2084 (2017-06-27)
[VO(acac)
Fibrillation and Polymorphism of Human Serum Albumin
Bio-nanoimaging, 77(2), 345-362 (2014)
Claudio Dalvit et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 55(2), 106-114 (2016-08-16)
Ligand-based
Simon Hauri et al.
Nature communications, 10(1), 192-192 (2019-01-16)
The understanding of complex biological systems is still hampered by limited knowledge of biologically relevant quaternary protein structures. Here, we demonstrate quaternary structure determination in biological samples using a combination of chemical cross-linking, high-resolution mass spectrometry and high-accuracy protein structure
資料
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Lipid Induced Insulin Resistance