安全性情報
A8301
Sigma-Aldrich
アルブミン, 糖化 ヒト
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥40,400
¥40,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥40,400
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
¥40,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
アッセイ
90-100% protein basis (biuret)
フォーム
lyophilized powder
濃度
90—100% protein (Biuret)
標識化の程度
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
詳細
アルブミン遺伝子はヒト染色体4q13.3にマッピングされます。肝臓で609個のアミノ酸からなるプレプロアルブミンとして合成されます。585残基からなる成熟アルブミンは、シグナルペプチドの切断によって生成されます。アルブミンは、血清中の主要な循環タンパク質です。[1]3つのドメイン(I、IIおよびIII)から成り、それぞれ2つのサブドメインAおよびBに分かれます。アルブミンには合計6つのリガンド結合部位があります。ドメインIIAおよびIIIAは、小さい複素環または芳香族化合物の結合部位を持っています。長鎖脂肪酸結合部位は、ドメインIBおよびIIIBにあります。[2]
アプリケーション
アルブミン、糖化ヒトは、以下の用途で使用されています:
  • 網膜ミクログリア活性化用の無血清培地の成分として[3]
  • 不死化した近位尿細管上皮(HK-2)細胞のフィブロネクチン産生を刺激するため[4]
  • ヒト網膜微小血管内皮細胞(HRMEC)の培養において、Family with Sequence Similarity 18、Member B(FAM18B)の発現に対する影響を調べるために培地添加物として[5]
自然発生糖化アルブミンは、糖尿病患者による血糖管理の高感度の指標です。
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは、さまざまな生理的プロセスに極めて重要であり、脂質、金属イオンおよびアミノ酸の主要なトランスポーターとなります。[6]酸化防止能を有し、また、さまざまな薬物に結合します。アルブミン遺伝子の突然変異は、アルブミンが低値となる無アルブミン血症と呼ばれる常染色体劣性遺伝疾患に関係します。[1]アルブミンの主な糖結合部位は、525番目のリジンです。糖化アルブミンは、糖尿病患者の血糖マーカーであり、HbA1cに基づく血糖コントロールの評価に有用です。[7][8]
物理的形状
凍結乾燥品(クエン酸バッファ-塩を含有)
調製ノート
in vitroで糖化されています。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A8301-VAR:
A8301-25MG:
A8301PROC:
A8301-25MG-PW:
A8301-BULK:
A8301-BULK-N:
A8301-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel mutation in the albumin gene (c. 1A> C) resulting in analbuminemia
Caridi G, et al.
European Journal of Clinical Investigation, 43(1), 72-78 (2013)
Glycated albumin is a better glycemic indicator than glycated hemoglobin values in hemodialysis patients with diabetes: effect of anemia and erythropoietin injection
Inaba M, et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 18(3), 896-903 (2007)
Glycated albumin: a potential biomarker in diabetes
Freitas P, et al.
Archives of endocrinology and metabolism, 61(3), 296-304 (2017)
CCL18 synergises with high concentrations of glucose in stimulating fibronectin production in human renal tubuloepithelial cells
Montero RM, et al.
BMC Nephrology, 17(1), 139-139 (2016)
Kevin P O'Rourke et al.
Nature biotechnology, 35(6), 577-582 (2017-05-02)
Colorectal cancer (CRC) is a leading cause of death in the developed world, yet facile preclinical models that mimic the natural stages of CRC progression are lacking. Through the orthotopic engraftment of colon organoids we describe a broadly usable immunocompetent
質問
1–4/4 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the molecular weight of Product A8301, Albumin, glycated human?
    1 回答
    1. Because the degree of glycation varies with each lot, the calculated molecular weight (MW) varies with each lot.  The parent albumin has a molecular weight of approximately 66,478 Daltons. Each hexose unit adds approximately 180 Daltons to the molecular weight.
      役に立ちましたか?
  3. How much is Product A8301, Albumin, glycated human, glycated?
    1 回答
    1. The degree of glycation varies with each individual lot.  This value can be found on the Certificate of Analysis for each lot.
      役に立ちましたか?
  4. What is the carbohydrate used for the glycation step of Product A8301, Albumin, glycated human?
    1 回答
    1. The starting carbohydrate for the albumin modification is glucose.